Merck
D32202
Sigma-Aldrich
Dibenzothiophene
98%
Synonim(y):
DBT, Diphenylene sulfide
Wybierz wielkość
25 G
256,00 zł
100 G
789,00 zł
250 G
1950,00 zł
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
256,00 zł
100 G
789,00 zł
250 G
1950,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.26
Beilstein:
121101
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
powder or crystals
bp
332-333 °C (lit.)
mp
97-100 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)sc3ccccc23
InChI
1S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
Klucz InChI
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dibenzothiophene (DBT) can be used as:
  • A starting material for the synthesis of corresponding sulfoxide and sulfone by oxidative desulfurization using various catalysts.[1][2][3]
  • A template for the synthesis of surface molecular imprinted polymer (SMIP). SMIP is applicable for the removal of dibenzothiophene during desulfurization of the gasoline[4]
  • A precursor for the synthesis of DBT based π-conjugating polymers.[5]
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Olga Senko et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(9) (2019-05-08)
Sulfur recovery from organic molecules such as toxic sulfones is an actual problem, and its solution through the use of environmentally friendly and nature-like processes looks attractive for research and application. For the first time, the possible bioconversion of organic
Oxidative desulfurization of dibenzothiophene and diesel over [Bmim]3PMo12O40
Zhang J, et al.
J. Catal., 279(2), 269-275 (2011)
Hydrodesulfurization of dibenzothiophene and 4, 6-dimethyldibenzothiophene over sulfided NiMo/γ-Al2O3, CoMo/γ-Al2O3, and Mo/γ-Al2O3 catalysts
Egorova, Marina and Prins, Roel
J. Catal., 225(2), 417-427 (2004)
Synthesis of novel π-conjugating polymers based on dibenzothiophene
Nemoto N, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 41(10), 1521-1526 (2003)
Synthesis and characterization of a surface molecular imprinted polymer as a new adsorbent for the removal of dibenzothiophene
Yang W, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 57(6), 1713-1720 (2012)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?