Merck
209066
Sigma-Aldrich
Osmium(III) chloride hydrate
Synonim(y):
Wodzian trichloroosmu, Wodzian trójchlorku osmu, Wodzian trójchlorku osmu(3+)
Wybierz wielkość
500 MG
1090,00 zł
2.5 G
4310,00 zł
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
1090,00 zł
2.5 G
4310,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
OsCl3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.59 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: osmium
ciąg SMILES
O.Cl[Os](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Os/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
Klucz InChI
KHHOLOMEVBPRQY-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Reagent for preparation of dichlorodihydridoosmium complexes, useful starting materials and catalysts.[1]
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aracama, M.
Inorganic Chemistry, 30, 288-288 (1991)
Christopher S Wilson et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(50), 11593-11603 (2020-06-11)
Dinuclear metallodrugs offer much potential in the development of novel anticancer chemotherapeutics as a result of the distinct interactions possible with bio-macromolecular targets and the unique biological activity that can result. Herein, we describe the development of isostructural homo-dinuclear OsII