Merck
496634
Sigma-Aldrich
Sodium antimonate
99.9%
About This Item
Wzór liniowy:
NaSbO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.75
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Próba
99.9%
mp
>375 °C (lit.)
gęstość
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[O-][Sb](=O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)