Przejdź do
437883
Strontium acetate
99.95% trace metals basis
Synonim(y):
Strontium diacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
521,00 zł
390,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CO2)2Sr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.71
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
208-854-8
MDL number:
390,75 zł
Cena katalogowa521,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.95% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: strontium
impurities
~4% water
SMILES string
CC(=O)O[Sr]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Sr/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
RXSHXLOMRZJCLB-UHFFFAOYSA-L
Application
Precursor to promising candidate materials for superconductor wire.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
755680415138430684
description
99.95% trace metals basis
description
-100 mesh, 99.5% trace metals basis
description
99.9% trace metals basis
description
anhydrous, powder, 99.995% trace metals basis
assay
99.95% trace metals basis
assay
99.5% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.995% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
impurities
~4% water
impurities
-
impurities
-
impurities
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
core: strontium
reaction suitability
core: strontium, core: aluminum
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: strontium
reaction suitability
core: strontium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Strontium acetate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)