Merck
713139
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium iodide
Synonim(y):
N-Butyl-N-methylpyrrolidinium iodide
Wybierz wielkość
5 G
535,00 zł
50 G
1840,00 zł
535,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
535,00 zł
50 G
1840,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H20IN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.17
Beilstein:
3701800
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
535,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
ciąg SMILES
[I-].CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.HI/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;/h3-9H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
BEZANEDYKZXSCF-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
  • Hydrophobic ionic liquids for electrochemical applications
  • Lewis-base ionic liquid
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)