Kluczowe dokumenty
393541
Gallium(III) acetylacetonate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Ga(acac)3, Gallium(III) 2,4-pentanedionate
Wybierz wielkość
800,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
800,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: gallium
reagent type: catalyst
mp
196-198 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Ga](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Ga/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Klucz InChI
ZVYYAYJIGYODSD-LNTINUHCSA-K
Opis ogólny
Zastosowanie
- Jako prekursor do syntezy nanokrystalicznych spineli tlenku galu w procesie solwotermalnym do różnych zastosowań, takich jak fotokataliza, materiały katod baterii i elektrokataliza.
- Wytworzenie warstwy stopu LiGa na metalowej anodzie Li z elektroredukcji in-situ. Tłumi to powstawanie dendrytów anodowych w bateriach litowo-siarkowych.
- Przygotowanie wysoce wydajnych nanocząstek galowo-platynowych (GaPt3) w syntezie gorącego rozpuszczalnika, które działają jako elektrokatalizatory reakcji wydzielania wodoru.
- Synteza nanokryształów γ-Ga2O3 do wytwarzania warstwy transportującej elektrony dla perowskitowych ogniw słonecznych. Tworzą one efektywne połączenia międzyfazowe z górną warstwą perowskitu, zwiększając wydajność transportu ładunku.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?