Merck
237981
Sigma-Aldrich
Sodium hexafluoroantimonate(V)
technical grade
Synonim(y):
Sodium hexafluoroantimonate(1-), Sodium hexafluorostibanuide
About This Item
Wzór liniowy:
NaSbF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.74
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
technical grade
Postać
powder and chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: antimony
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble(lit.)
gęstość
3.375 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Na.Sb/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
Klucz InChI
HKLMYZVMEYYVBS-UHFFFAOYSA-H
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Shuang Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(24), 9603-9609 (2019-06-12)
Near infrared (near-IR) electrogenerated chemiluminescence (ECL) from rod-shape bimetallic Au12Ag13 nanoclusters is reported. With ECL standard tris(bipyridine)ruthenium(II) complex (Ru(bpy)3) as reference, the self-annihilation ECL of the Au12Ag13 nanoclusters is about 10 times higher. The coreactant ECL of Au12Ag13 is about
Daniel T Walters et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(15), 3849-3857 (2018-12-24)
Two new molecular boxes, the mono-bromo box [Au6 (Triphos)4 Br](SbF6 )5 ⋅6(CH2 Cl2 ), 4 mB, and the dibromo box, [Au6 (Triphos)4 Br2 ⋅H2 O](SbF6 )4 ⋅4(CH2 Cl2 ), 5 dB, have been prepared in crystalline form. Although constructed from non-luminescent components