Merck
301868
Sigma-Aldrich
4,7-Phenanthroline
98%
Wybierz wielkość
1 G
367,00 zł
367,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
367,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
367,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
172-174 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1cnc2ccc3ncccc3c2c1
InChI
1S/C12H8N2/c1-3-9-10-4-2-8-14-12(10)6-5-11(9)13-7-1/h1-8H
Klucz InChI
DATYUTWESAKQQM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4,7-Phenanthroline reacts with ruthenium carbonyl to yield cyclometalated derivatives.[1]
Zastosowanie
4,7-Phenanthroline was used in preparation of:
  • cyclic tetranuclear half-sandwich ruthenium(II) complexes[2]
  • positively charged homochiral cyclic trinuclear metallacalix[3]arene species[3]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
V Arluison et al.
Biochemistry, 37(20), 7268-7276 (1998-06-04)
RNA:pseudouridine synthetase (Pus1) from Saccharomyces cerevisiae is a multisite specific enzyme that catalyzes the formation of pseudouridine at positions 34 and 36 of intron-containing precursor tRNAIle and at positions 27 and/or 28 of several yeast tRNAs. In this paper we
L W Mitchell et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 300(1), 169-177 (1993-01-01)
Porphobilinogen synthase (PBGS) is essential to all life forms; in mammals it is definitively established that Zn(II) is required for activity. The literature regarding the metal requirement for PBGS in other animals, plants, and bacteria neither establishes nor disproves a
Julien Frey et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(33), 11013-11022 (2008-07-26)
Variously substituted coordinating rigid rods have been synthesized which incorporate a central 4,7-phenanthroline nucleus attached to two 2-pyridyl groups via its 3 and 8 positions, so as to yield bis-bidentate chelates, the two-coordinating axes of the chelates being parallel to
Miguel A Galindo et al.
Journal of inorganic biochemistry, 102(5-6), 1025-1032 (2008-01-12)
The reaction between [(eta(6)-p-cymene)Ru(H2O)3]X2 and 4,7-phenanthroline (phen) leads to the formation of the rectangular tetranuclear complexes [(eta(6)-p-cymene)4Ru4(mu-4,7-phen-N4,N7)(2)(mu-OH)4]X4 (X=NO3, 1a; SO3CF3, 1b) which have been structurally characterised by X-ray crystallography. 1H NMR spectroscopic studies suggest the presence of a partially dissociated
Javier A Cabeza et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(24), 7249-7257 (2012-05-10)
The reactions of [Ru(3)(CO)(12)] with four aromatic diazines have been studied in THF at reflux temperature. With phthalazine (L(1)), the compound [Ru(3)(μ-κ(2)N(2)N(3)-L(1))(μ-CO)(3)(CO)(7)] (1), which contains an intact phthalazine ligand in an axial position bridging an Ru-Ru edge through both N