Merck
493457
Sigma-Aldrich
Trichloroacetic acid-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
Cl313CCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
tw
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
gęstość
1.630 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O[13C](=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i1+1
Klucz InChI
YNJBWRMUSHSURL-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113.00 °C - closed cup