Informacje o tej pozycji
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
solid
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
density
1.630 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
OC(=O)[13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i2+1
InChI key
YNJBWRMUSHSURL-VQEHIDDOSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
32479-99-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?