Kluczowe dokumenty
T4885
Trichloroacetic acid
≥99.0% (titration)
Synonim(y):
TCA
Wybierz wielkość
484,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
484,00 zł
Polecane produkty
gęstość pary
<1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 51 °C)
Próba
≥99.0% (titration)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.62 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 1 g/10 mL
gęstość
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Klucz InChI
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- β-enaminones via condensation reaction of 1,3-dicarbonyl compounds and amines.[1]
- 6-amino-3-methyl-1,4-diphenyl-1,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile derivatives via four-component condensation reaction of ethyl acetoacetate, phenylhydrazine, malononitrile, and aromatic aldehydes.[2]
- Tetrahydrobenzo[a]xanthen-11-ones by three-component reaction of aldehydes, 2-naphthol and dimedone.[3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?