Merck
485470
Sigma-Aldrich
Dichloroacetic acid-d2
98 atom % D
Wybierz wielkość
10 G
1272,00 zł
1272,00 zł
Cena katalogowa6360,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
1272,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2CDCO2D
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
1272,00 zł
Cena katalogowa6360,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4663 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
gęstość
1.587 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]OC(=O)C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i1D/hD
Klucz InChI
JXTHNDFMNIQAHM-PFUFQJKNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Brain,Liver,Testes
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maho Yagi-Utsumi et al.
Biophysical journal, 119(10), 2029-2038 (2020-11-04)
The characterization of residual structures persistent in unfolded proteins in concentrated denaturant solution is currently an important issue in studies of protein folding because the residual structure present, if any, in the unfolded state may form a folding initiation site