Merck
490733
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate-3-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Pyruvic acid-3-13C sodium salt
Wybierz wielkość
250 MG
2520,00 zł
1 G
4090,00 zł
2520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
2520,00 zł
1 G
4090,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3COCO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
2520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[13CH3]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1;
Klucz InChI
DAEPDZWVDSPTHF-YTBWXGASSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sodium pyruvate-3-13C is an isotopic analogue of sodium pyruvate.
Zastosowanie
Sodium pyruvate-3-13C is used to study the brain metabolism of exogenous pyruvate.It is also used to investigate the pyruvate metabolism in living cancer cells.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chendong Yang et al.
The Journal of biological chemistry, 289(9), 6212-6224 (2014-01-15)
Metabolic reprogramming facilitates cancer cell growth, so quantitative metabolic flux measurements could produce useful biomarkers. However, current methods to analyze flux in vivo provide either a steady-state overview of relative activities (infusion of (13)C and analysis of extracted metabolites) or
Susana Villa Gonzalez et al.
Journal of neurochemistry, 95(1), 284-293 (2005-09-27)
Pyruvate given in large doses may be neuroprotective in stroke, but it is not known to what degree the brain metabolizes pyruvate. Intravenous injection of [3-13C]pyruvate led to dose-dependent labelling of cerebral metabolites so that at 5 min after injection
Produkty
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.