Przejdź do
677175
Pyruvic-1-13C acid
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonim(y):
α-Ketopropionic acid-1-13C, 2-Oxopropionic acid-1-13C, 13C Labeled pyruvic acid, Pyruvic acid-1-13C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.05
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
liquid
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥99% (CP)
form
liquid
bp
165 °C
mp
11-12 °C
density
1.281 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i3+1
InChI key
LCTONWCANYUPML-LBPDFUHNSA-N
General description
Pyruvic-1-13C is isotopic labeled precursor of pyruvic acid.
Application
Hyperpolarized 13C-labeled pyruvate and its metabolite lactate has been used to image real time metabolic flux in solid tumors and assess tumor response to chemotherapy, radiation, and agents targeting mTOR.
Packaging
100 mg in glass bottle
1.5 g in glass bottle
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W6578692670733830
description
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
description
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
description
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
description
99 atom % 13C, 95% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
≥95% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
95% (CP)
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+3
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
-
Quality Level
-
form
liquid
form
viscous liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyruvic-1-13C acid
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)