Przejdź do
733830
Pyruvic-13C3 acid
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
α-Ketopropionic acid-13C3, 2-Oxopropionic acid-13C3
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CH313CO13COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
91.04
UNSPSC Code:
12352115
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
liquid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
95% (CP)
form
liquid
bp
165 °C (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
density
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
[13CH3][13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1
InChI key
LCTONWCANYUPML-VMIGTVKRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
901249490717
description
99 atom % 13C, 95% (CP)
description
endotoxin tested, ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
description
99 atom % 13C
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
assay
95% (CP)
assay
≥95% (CP)
assay
-
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
form
liquid
form
liquid
form
solid
mp
11-12 °C (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyruvic-13C3 acid
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)