Merck
790990
Sigma-Aldrich
Pyruvic acid-d4
97 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
CD3COCOOD
Masa cząsteczkowa:
92.09
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
97%
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+4
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(O[2H])C(C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i1D3/hD
Klucz InChI
LCTONWCANYUPML-GUEYOVJQSA-N
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)