Przejdź do
490725
Sodium pyruvate-2-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Pyruvic acid-2-13C sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3240,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH313COCO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.04
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
Form:
solid
3240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[13C](=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i2+1;
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-CGOMOMTCSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
720593MAK332
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
description
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
-
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
solid
form
liquid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)