Merck
704334
Sigma-Aldrich
2-Ketoglutaric acid-1-13C
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
α-Ketoglutaric acid-1-13C, 2-Ketopentanedioic acid-1-13C, 2-Oxoglutaric acid-1-13C, 2-Oxopentanedioic acid-1-13C
About This Item
Wzór liniowy:
HOCOCH2CH2CO13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
95% (CP)
Postać
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
114-117 °C
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1
Klucz InChI
KPGXRSRHYNQIFN-HOSYLAQJSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3