Przejdź do
489948
L-Alanine-3-13C
99 atom % 13C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2380,00 zł
2023,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CH3CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.09
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
2023,00 zł
Cena katalogowa2380,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[H][C@@]([13CH3])(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-IJGDANSWSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
604720490121489859
description
99 atom % 13C
description
≥99 atom % 13C, 99% (CP)
description
99 atom % 13C
description
99% 13C (CP), 99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99% 13C (CP), 99 atom % 13C
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
-
assay
-
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Alanine-3-13C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)