Merck
489921
Sigma-Aldrich
L-Alanine-3,3,3-d3
99 atom % D
Wybierz wielkość
1 G
2529,60 zł
2529,60 zł
Cena katalogowa2720,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
2529,60 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
2529,60 zł
Cena katalogowa2720,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D3
Klucz InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-VGCLAIIRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jun Zeng et al.
Journal of proteome research, 13(7), 3420-3431 (2014-05-24)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most lethal malignancies. The lack of effective screening methods for early diagnosis has been a longstanding bottleneck to improve the survival rate. In the present study, a capillary electrophoresis-time-of-flight mass spectrometry (CE-TOF/MS)-based metabolomics
Toshiki Mochizuki et al.
Analytica chimica acta, 875, 73-82 (2015-05-06)
A novel triazine-type chiral derivatization reagent, i.e., (S)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-1-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl) pyrrolidine-2-carboxylate (DMT-(S)-Pro-OSu), was developed for the highly sensitive and selective detection of chiral amines and amino acids by UPLC-MS/MS analysis. The enantiomers of amino acids were easily labeled with the reagents at