Przejdź do zawartości
616192
L-Lysine-4,4,5,5-d4 hydrochloride
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
SILAC Amino Acid, (S)-2,6-Diaminocaproic acid-4,4,5,5-d4 hydrochloride, Deuterated Lys, Deuterated lysine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCH2(CD2)2CH2CH(NH2)CO2H · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.67
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
technique(s)
protein expression: suitable
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])(CN)C([2H])([2H])C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i1D2,2D2;
InChI key
BVHLGVCQOALMSV-UGJIAQRQSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)