Merck
774820
Sigma-Aldrich
L-Alanine-d7
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CD(ND2)CO2D
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
mp
>300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[2H]OC(=O)[C@@]([2H])(N([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D3,2D/hD3
Klucz InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-VQIVFXRSSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)