Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8400,00 zł 7140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CD3)2CDCD(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.20
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+8
Form:
solid
7140,00 zł
Cena katalogowa8400,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
solid
optical activity
[α]20/D +27.5°, c = 8 in 6 M HCl
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
mass shift
M+8
storage temp.
room temp
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D3,2D3,3D,4D
InChI key
KZSNJWFQEVHDMF-AYWPRJOCSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98 atom % D, ≥98% (CP) | description ≥97 atom % 13C, ≥90 atom % D, ≥95% (CP), optical purity≥98% (at α-carbon) |
| assay ≥98% (CP) | assay ≥95% (CP) |
| isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity ≥90 atom % D, ≥97 atom % 13C |
| mass shift M+8 | mass shift M+6 |
| Quality Level 200 | Quality Level - |
| form solid | form solid |
| storage temp. room temp | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?