Kluczowe dokumenty
642975
D-Alanine-3,3,3-d3
99 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D -14.5°, c = 2 in 1 M HCl
mp
291 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i1D3
Klucz InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-HBXZPZNNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Toshiki Mochizuki et al.
Analytica chimica acta, 875, 73-82 (2015-05-06)
A novel triazine-type chiral derivatization reagent, i.e., (S)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-1-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl) pyrrolidine-2-carboxylate (DMT-(S)-Pro-OSu), was developed for the highly sensitive and selective detection of chiral amines and amino acids by UPLC-MS/MS analysis. The enantiomers of amino acids were easily labeled with the reagents at