Przejdź do
616273
DL-Phenyl-d5-alanine
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6D5CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.22
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
solid
3440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
solid
mp
266-267 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(N)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-RALIUCGRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
588679724238614580
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
98 atom % D
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
98 atom % D, 98% (CP)
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
assay
≥98% (CP)
assay
-
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
liquid
form
-
mp
266-267 °C (dec.) (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
mp
-
mp
25-29 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)