Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2120,00 zł 1060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H215NCH213CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.05
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Mass shift:
M+2
Form:
solid
1060,00 zł
Cena katalogowa2120,00 złZaoszczędź 50%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
form
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[15NH2]C[13C](O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i2+1,3+1
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-SUEIGJEOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C, 98 atom % 15N | description 99 atom % 13C, 98 atom % 15N | description 99 atom % 13C, 98 atom % 15N | description 98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP) |
| isotopic purity 98 atom % 15N, 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C, 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N, 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C, 98 atom % 15N |
| mass shift M+2 | mass shift M+2 | mass shift M+2 | mass shift M+2 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| form solid | form - | form - | form solid |
| mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp -48 °C (lit.) | mp -93 °C (lit.) | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?