Merck
490059
Sigma-Aldrich
L-Leucine-1-13C
99 atom % 13C
Wybierz wielkość
1 G
1900,00 zł
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1900,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[H][C@](N)(CC(C)C)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i6+1
Klucz InChI
ROHFNLRQFUQHCH-SANWUMGISA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)