Przejdź do
609013
L-Isoleucine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3750,00 zł
2625,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(CH3)CH(15NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.17
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
2625,00 zł
Cena katalogowa3750,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D +40.0°, c = 2 in 5 M HCl
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
mp
168-170 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1/i7+1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-NNXLWEQRSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
340960608092608068
description
98 atom % 15N, 98% (CP)
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
description
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N, 98 atom % 13C
technique(s)
protein expression: suitable, bio NMR: suitable
technique(s)
protein expression: suitable, bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
assay
98% (CP)
assay
99% (CP)
assay
95% (CP)
assay
95% (CP)
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+7
mass shift
M+7
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)