Przejdź do
605239
L-Leucine-13C6
98 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
SILAC Amino Acid, (S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid-13C6, 13C Labeled L-leucine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6900,00 zł
3450,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(13CH3)213CH13CH213CH(NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.13
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 13C
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
solid
3450,00 zł
Cena katalogowa6900,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % 13C
Quality Segment
assay
95% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
technique(s)
protein expression: suitable
mp
>300 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-IQUPZBQQSA-N
General description
Leucine is a non-polar ketogenic amino acid. It can be metabolised to acetoacetate and acetyl coenzyme A. Isotope labeled amino acids are required for the production of isotopically labeled proteins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
608068486825608092
description
98 atom % 13C, 95% (CP)
description
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
description
99 atom % D
description
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
isotopic purity
98 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % 15N, 98 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
mass shift
M+6
mass shift
M+7
mass shift
M+3
mass shift
M+7
assay
95% (CP)
assay
95% (CP)
assay
99% (CP)
assay
95% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Leucine-13C6
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)