Przejdź do
802883
Aldosterone-9,11,12,12-d4 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Synonim(y):
T1AM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21D4H24O5
Masa cząsteczkowa:
364.47
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥97% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
liquid
5390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥97% (CP)
form
liquid
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+4
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CC[C@@]2(C)C(CCC3[C@]2([2H])[C@@]([2H])(O[C@@H]4O)C([2H])([2H])[C@@]54C3CC[C@@H]5C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-20-7-6-12(23)8-11(20)2-3-13-14-4-5-15(16(24)10-22)21(14)9-17(18(13)20)26-19(21)25/h8,13-15,17-19,22,25H,2-7,9-10H2,1H3/t13?,14?,15-,17+,18-,19?,20+,21-/m1/s1/i9D2,17D,18D
InChI key
QUQBHBRVKLEOEI-SYXUCPCUSA-N
Application
This product may be used as an analytical standard.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
1 mL in ampule
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
809276809594803154
description
100 μg/mL in acetonitrile, ≥98 atom % D, ≥97% (CP)
description
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % 13C, ≥97% (CP)
description
100 μg/mL in methanol, 98 atom % 13C, 97% (CP)
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % 13C
assay
≥97% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
≥97% (CP)
assay
97% (CP)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+4
mass shift
M+5
mass shift
M+3
mass shift
M+3
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F
flash_point_c
2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)