Merck
485535
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothreitol-d10
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Cleland’s reagent-d10
Wybierz wielkość
500 MG
7370,00 zł
7370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
7370,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
DSCD2CD(OD)CD(OD)CD2SD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161504
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
7370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
metody
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp
42-44 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+10
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]OC([2H])(C([2H])([2H])S[2H])C([2H])(O[2H])C([2H])([2H])S[2H]
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D,5D,6D/hD2
Klucz InChI
VHJLVAABSRFDPM-BSSDICLPSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)