Przejdź do
340960
L-Leucine-15N
98 atom % 15N
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH(15NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.17
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
powder
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
powder
optical activity
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
mp
>300 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
CC(C)C[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i7+1
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-GEERXGHESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
608068609013609021
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
description
98 atom % 15N, 98% (CP)
description
98 atom % 15N, 98% (CP)
mass shift
M+1
mass shift
M+7
mass shift
M+1
mass shift
M+2
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
assay
99% (CP)
assay
95% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Leucine-15N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)