Przejdź do
299294
Glycine-15N
98 atom % 15N
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
644,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H215NCH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.06
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1853034
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
powder
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
powder
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[15NH2]CC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i3+1
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-LBPDFUHNSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
332143489522175838
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
description
98 atom % D
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+3
mass shift
M+5
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % D
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycine-15N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)