Merck
483133
Sigma-Aldrich
Triacetoxy(vinyl)silane
technical grade
Synonim(y):
(Triacetoxysilyl)ethylene, Vinyltriacetoxysilane
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CO2)3SiCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.26
Beilstein:
1792454
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
tw
175 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)O[Si](OC(C)=O)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C8H12O6Si/c1-5-15(12-6(2)9,13-7(3)10)14-8(4)11/h5H,1H2,2-4H3
Klucz InChI
NOZAQBYNLKNDRT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter