Przejdź do
246174
Trimethoxymethylsilane
98%
Synonim(y):
Methyltrimethoxysilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
231,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
796,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3Si(OCH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.22
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.06
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-685-0
Beilstein/REAXYS Number:
1736151
MDL number:
231,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
bp
102-104 °C (lit.)
density
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CO[Si](C)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O3Si/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-4H3
InChI key
BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Trimethoxymethylsilane (MTM) is an organosilicon compound widely used as a precursor for the preparation of silica-based materials, which finds the applications in various fields. Particularly in molecular assembly, linking nano building blocks, and selective synthesis oligosiloxane compounds. It can also be utilized as a crosslinker in the synthesis of polysiloxane polymers.
Application
Trimethoxymethylsilane can be used:
  • As a silica source for synthesizing polyethyleneimine-silica (PEI-silica) organic-inorganic hybrid particles.
  • To transform hydrophilic ceramic surfaces to hydrophobic by modifying the -OH groups.
  • To modify silica aerogels by inducing hydrophobicity and enhancing mechanical properties without affecting transparency.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
44017569471937762
description
98%
description
95%
description
purum, ≥98.0% (GC)
description
PEG average Mn 5000, PEI average Mn 20000
assay
98%
assay
95%
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
density
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
102-104 °C (lit.)
bp
102-104 °C (lit.)
bp
102-104 °C (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
refractive index
n20/D 1.371
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethoxymethylsilane
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Good morning, we are testing using your product 246174 Trimethoxymethylsilane. Is it possible to obtain information about the main solvent component of the solution?
    1 answer
    1. This product is a liquid as the melting point is listed as < -77 °C. This reagent is not sold as a solution in any solvent.