Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5Si(OC2H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.33
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-080-1
Beilstein/REAXYS Number:
1362028
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n
bp
158-160 °C (lit.)
density
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CCO[Si](CC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O3Si/c1-5-9-12(8-4,10-6-2)11-7-3/h5-8H2,1-4H3
InChI key
DENFJSAFJTVPJR-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
109.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43.3 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?