Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 351,00 zł 298,35 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H44N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.66
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
298,35 zł
Cena katalogowa351,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
61-63 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCc1ccnc(c1)-c2cc(CCCCCCCCC)ccn2
InChI
1S/C28H44N2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-25-19-21-29-27(23-25)28-24-26(20-22-30-28)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19-24H,3-18H2,1-2H3
InChI key
VHJFWJXYEWHCGD-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 99% | description 98% | description 99.5%, purified by sublimation |
| assay 97% | assay 99% | assay 98% | assay 99.5% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 61-63 °C (lit.) | mp 169-174 °C (lit.) | mp 70-74 °C (lit.) | mp 169-174 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?