Merck
723142
Sigma-Aldrich
Tris[2-(dimethylamino)ethyl]amine
97%
Synonim(y):
Me6TREN
Wybierz wielkość
1 ML
983,00 zł
983,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
983,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H30N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
983,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455
gęstość
0.862 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CN(C)CCN(CCN(C)C)CCN(C)C
InChI
1S/C12H30N4/c1-13(2)7-10-16(11-8-14(3)4)12-9-15(5)6/h7-12H2,1-6H3
Klucz InChI
VMGSQCIDWAUGLQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tris[2-(dimethylamino)ethyl]amine (Me6TREN) is an aliphatic tertiary amine that forms a quadridentate ligand. It is majorly used in atom transfer radical polymerization (ATRP). It is a hexamethyl derivative of (2-aminoethyl)amine, also known as trenMe. It can be prepared by a modification of Ristempart′s synthesis.[1][2][3][4]
Zastosowanie
Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) ligand for the creation of telechelic polymers.[5][6][7][8]
Me6TREN forms a complex with copper compounds which can potentially be used as ligands in metalloenzyme redox reactions.[9]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104.4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Diminishing catalyst concentration in atom transfer radical polymerization with reducing agents
Matyjaszewski K, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 103(42), 15309-15314 (2006)
Optimization of atom transfer radical polymerization using Cu (I)/tris (2-(dimethylamino) ethyl) amine as a catalyst
Queffelec J, et al.
Macromolecules, 33(23), 8629-8639 (2000)
Trigonal bipyramidal complexes of bivalent manganese, iron, and zinc with tris (2-dimethylaminoethyl) amine
Ciampolini Mt and Nardi N
Inorganic Chemistry, 5(7), 1150-1154 (1966)
Tsarevsky, N. V.; Braunecker, W. A.; Brooks, S. J.; Matyjaszewski, K.
Marcromolecules, 39, 6817-6817 (2006)
Xiaoli Zhang et al.
Asian journal of pharmaceutical sciences, 15(5), 605-616 (2020-11-17)
Tumor cells show acidic conditions compared with normal cells, which further inspires scientist to build nanocarrier responsive to tumor microenvironment (TME) for enhancing tumor therapeutic efficacy. Here, we report a pH-sensitive and biocompatible polyprodrug based on dextran-doxorubicin (DOX) prodrug (DOXDT)
Produkty
ATRP jest skuteczną metodą precyzyjnej syntezy polimerów o kontrolowanej masie cząsteczkowej i wysokiej funkcjonalności końca łańcucha.
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protokoły
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
Polimeryzacja za pomocą procedur ATRP zademonstrowana przez grupę badawczą prof. Dave'a Haddletona z University of Warwick.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf