Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5060,00 zł
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
form
solid
bp
273 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
mass shift
M+8
SMILES string
[2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])-c2nc([2H])c([2H])c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI key
ROFVEXUMMXZLPA-PGRXLJNUSA-N
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mass shift M+8 | mass shift M+8 | mass shift - | mass shift M+8 |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity - | isotopic purity 98 atom % D |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| bp 273 °C (lit.) | bp 242 °C/2 mmHg (lit.) | bp - | bp 191 °C (lit.) |
| mp 70-73 °C (lit.) | mp 92-94 °C (lit.) | mp 56-58 °C (lit.), 57-59 °C | mp 32-34 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?