Przejdź do
282804
1,4,8,11-Tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
98%
Synonim(y):
1,4,8,11-Tetramethylcyclam
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
1177,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H32N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.43
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1210788
1177,50 zł
Cena katalogowa1570,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
38-42 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCCN(C)CCN(C)CCCN(C)CC1
InChI
1S/C14H32N4/c1-15-7-5-8-17(3)13-14-18(4)10-6-9-16(2)12-11-15/h5-14H2,1-4H3
InChI key
HRFJEOWVAGSJNW-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
526169259160339652
description
98%
description
-
description
98% (GC)
description
97%
assay
98%
assay
-
assay
98% (GC)
assay
97%
mp
38-42 °C (lit.)
mp
-
mp
184-186 °C (lit.)
mp
110-113 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)