Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 506,00 zł |
Informacje o tej pozycji
506,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
impurities
<3% 2-bromopropionamide
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
68-69 °C/50 mmHg (lit.)
density
1.55 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, nitrile
SMILES string
CC(Br)C#N
InChI
1S/C3H4BrN/c1-3(4)2-5/h3H,1H3
InChI key
PYNYHMRMZOGVML-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description ≥98.0% (GC) |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| bp 68-69 °C/50 mmHg (lit.) | bp 48 °C/15 mmHg (lit.) | bp - | bp 76-78 °C/10 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.461 (lit.) | refractive index n20/D 1.464 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.481 (lit.) |
| form liquid | form liquid | form solid | form - |
| density 1.55 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.582 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.615 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
136.4 °F - closed cup
flash_point_c
58 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?