Merck
481793
Sigma-Aldrich
Nickel(II) oxide
greener alternative
≥99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Mononickel oxide, Nickel Oxide Sinter 75, Nickel oxide, Nickelous oxide
About This Item
Wzór liniowy:
NiO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.69
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥99.995% trace metals basis
Formularz
solid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
dark green
gęstość
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
Klucz InChI
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and is intended for Molecular Solar Thermal Energy Storage Systems (MOST). Click here for more information.
Zastosowanie
  • Incorporation of Nanocatalysts for the Production of Bio-Oil from Staphylea holocarpa Wood.: This research explores the application of nanocatalysts, including Nickel(II) oxide, in the production of bio-oil, showcasing its role in enhancing the energy yield and efficiency of the bio-oil production process (Li et al., 2022).
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Neda Mazinanian et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 65(1), 135-146 (2012-11-13)
Differences in surface oxide characteristics and extent of nickel release have been investigated in two thoroughly characterized micron-sized (mainly <4 μm) nickel metal powders and a nickel oxide bulk powder when immersed in two different synthetic fluids, artificial sweat (ASW-pH
Liqiang Luo et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 102, 307-311 (2012-09-26)
A highly sensitive and selective nonenzymatic glucose sensor based on electrodepositing NiO nanoparticles on ordered mesoporous carbon (named as NiO/OMC) modified glassy carbon electrode (GCE) was constructed. The synthesized OMC was characterized by X-ray diffraction, and the morphology images of
Huaixiang Li et al.
Biosensors & bioelectronics, 47, 225-230 (2013-04-16)
A novel photoelectrochemical hydrogen peroxide (H2O2) sensor was constructed with platinum (Pt) and nickel hydroxyl-oxide (NiOOH) double layers modified n-silicon electrode (NiOOH/Pt/n-n(+)-Si). About 40nm Pt layer and about 100nm Ni layer were successively coated on the front surface of n-n(+)-Si
Genqiang Zhang et al.
Nanoscale, 5(3), 877-881 (2012-12-15)
One-dimensional hierarchical hollow nanostructures composed of NiO nanosheets are successfully synthesized through a facile carbon nanofiber directed solution method followed by a simple thermal annealing treatment. With the advantages of high electro-active surface area, carbon nanofiber supported robust structure and
N Sattarahmady et al.
Biosensors & bioelectronics, 48, 197-202 (2013-05-21)
Lichen-like nickel oxide nanostructure was synthesized by a simple method and characterized. The nanostructure was then applied to modify a carbon paste electrode and for the fabrication of a sensor, and the electrocatalytic oxidation of acetylcholine (ACh) on the modified
Produkty
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Zobacz wszystko