Przejdź do
468517
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
98%
Synonim(y):
1-Isothiocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
224,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3)2C6H3NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.5 (lit.)
bp
63 °C/1.5 mmHg (lit.)
density
1.485 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, isothiocyanate
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)N=C=S
InChI
1S/C9H3F6NS/c10-8(11,12)5-1-6(9(13,14)15)3-7(2-5)16-4-17/h1-3H
InChI key
FXOSSGVJGGNASE-UHFFFAOYSA-N
Application
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate has been employed for the following studies:
  • Chemical derivatization of amino-functionalized model surfaces, amino thiolate on Au, amino siloxane on Si, and polyethylene (PE) foils and films.
  • Chemical derivatization of self assembled monolayers of ω-amino-4,4′-terphenyl substituted alkanethiols.
  • Synthesis of ethylene-linked sulfonimidoyl-containing thioureas.
  • Preparation of pyrrolidine-2-carboxylic acid-{2-[3-(3,5-bistrifluoromethylphenyl)thioureido]phenyl}-amide.
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)