Merck
399523
Sigma-Aldrich
Nickel(II) oxide
greener alternative
green, −325 mesh, 99%
Synonim(y):
Mononickel oxide, Nickel monooxide, Nickel oxide, Nickel(2+) oxide, Nickelous oxide
Wybierz wielkość
100 G
587,00 zł
587,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
587,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NiO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.69
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
587,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mw 74.69 g/mol
skład
NiO
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
green
wielkość cząstki
−325 mesh
<44 μm
gęstość
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
6.67 g/mL
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
Klucz InChI
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Ten produkt jest przeznaczony do molekularnych systemów magazynowania energii słonecznej (MOST). Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
  • Benchmarking Nanoparticulate Metal Oxide Electrocatalysts for the Alkaline Water Oxidation Reaction: This study evaluates the electrocatalytic performance of nickel oxide for water oxidation, important for material scientists working on energy conversion technologies (S Jung et al., 2016).
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Luca Gragnaniello et al.
Physical review letters, 108(19), 195507-195507 (2012-09-26)
A bottom-up approach to produce a long-range ordered superlattice of monodisperse and isomorphic metal-oxide nanoparticles (NP) supported onto an oxide substrate is demonstrated. The synthetic strategy consists of self-assembling metallic NP on an ultrathin nanopatterned aluminum oxide template followed by
Ensiyeh Sharifi et al.
Biosensors & bioelectronics, 45, 260-266 (2013-03-19)
The glassy carbon (GC) electrode modified by nickel oxide nanoparticles (NiOxNPs) is proposed as a novel electrocatalytic system for the oxidation of NADH without using any electron transfer mediator. Here, chronoamperometry was used not only as a simple method for
John A Medford et al.
Nanoscale, 5(1), 155-159 (2012-11-22)
Size-dependent nanostructural transformations occurring during the H(2)-mediated reduction of hollow and porous NiO nanoparticles were investigated for controlled nanoparticle sizes of ~10 to 100 nm. Transmission electron microscopy reveals that the location and number of reduction sites strongly depend on
Qin-qin Xiong et al.
Nanoscale, 5(17), 7906-7912 (2013-07-16)
A Fe2O3@NiO core/shell nanorod array on carbon cloth was prepared with the aid of hydrothermal synthesis combined with subsequent chemical bath deposition. The resultant array structure is composed of Fe2O3 nanorods as the core and interconnected ultrathin NiO nanoflakes as
Feng Luan et al.
Nanoscale, 5(17), 7984-7990 (2013-07-19)
Here we demonstrate a high energy density asymmetric supercapacitor with nickel oxide nanoflake arrays as the cathode and reduced graphene oxide as the anode. Nickel oxide nanoflake arrays were synthesized on a flexible carbon cloth substrate using a seed-mediated hydrothermal
Produkty
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.