Kluczowe dokumenty
1.00782
Sigma-Aldrich
Nickel(II) oxide
Technipur®
Synonim(y):
Nickel monoxide, Oxonickel
About This Item
Wzór liniowy:
NiO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
gęstość
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
Klucz InChI
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nickel oxide (NiO) is primarily used in the electronic, optoelectronics, and polymeric industries because of its excellent optical, magnetic, thermal, and mechanical properties. In the semiconductor industry, NiO is used as a p-type intrinsic semiconductor due to its wide bandgap and good chemical stability.
Zastosowanie
Nickel oxide (NiO) is an attractive material because of its many applications in photocatalysis, batteries, capacitor-inductor devices, micro-supercapacitors, electrochromic, and chemical or temperature sensing devices. It can also be used as a conversion reaction-based anode material for lithium-ion batteries due to its low cost, nontoxicity, and high theoretical ability of ~718 mAh/g. In perovskite solar cells (PSCs), NiO is commonly used as a hole transport material because of its excellent band alignment and thermal/chemical compatibility with PSCs to enhance the power conversion efficiency of the device.
Informacje prawne
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High-performance electrospun nanostructured composite fiber anodes for lithium?ion batteries
Chen Y, et al. et al.
Multifunctionality of Polymer Composites , 662-689 (2015)
Nickel Oxide (NiO) Devices and Applications: A Review
Danjumma DS, et al.
International Journal of Engineering Research & Technology (2019)
Influence of Nanostructures in Perovskite Solar Cells
Ghosh P, et al.
Reference Module in Materials Science and Materials Engineering (2016)
Nickel oxide nanoparticles for efficient hole transport in p-i-n and n-i-p perovskite solar cells
Liu, et al.
Journal of Material Chemistry A, 5, 6597-6605 (2017)