Merck
343153
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) oxide
−325 mesh
Synonim(y):
Cobaltous oxide
Wybierz wielkość
10 G
915,00 zł
100 G
5450,00 zł
915,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
915,00 zł
100 G
5450,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CoO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.93
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
915,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
wielkość cząstki
−325 mesh
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[Co]
InChI
1S/Co.O
Klucz InChI
IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.