Przejdź do
529311
Iron(III) oxide
≥99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Ferric oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
445,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Fe2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.69
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
215-168-2
MDL number:
445,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.995% trace metals basis
form
powder
composition
Fe₂O₃
reaction suitability
core: iron
application(s)
battery manufacturing
catalysts
glass & ceramic
SMILES string
O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.3O
InChI key
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
General description
Iron is present in the form of iron(III) oxide in almost all natural sources of water. It is the most common supplement of iron for algae. It is a highly stable n-type semiconductor, and possesses a band gap of 2.0 to 2.2eV. It is widely used in solar photoelectrolysis cells. Self-organized nanoporous iron(III) oxide (haematite) has been prepared. Orientation effects on nearly opaque single crystals of iron(III) oxide have been investigated by laser Raman spectroscopy.
Application
Iron(III) oxide may be used in the preparation of iron(III) oxide-hydrate gels.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
544884720712371254
description
≥99.995% trace metals basis
description
nanopowder, <50 nm particle size
description
nanoparticles, ≤110 nm particle size, 15 wt. % in ethanol
description
hydrated, 30-50 mesh
assay
≥99.995% trace metals basis
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
nanopowder
form
nanoparticles
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
core: iron
reaction suitability
core: iron
reaction suitability
-
reaction suitability
core: iron
application(s)
battery manufacturing
catalysts
glass & ceramic
application(s)
battery manufacturing
catalysts
glass & ceramic
application(s)
catalysts
application(s)
battery manufacturing
catalysts
glass & ceramic
composition
Fe₂O₃
composition
Fe₂O₃
composition
-
composition
HFeO₂
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iron(III) oxide
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Do you know what is the size of this Fe2O3 powder with > 99.995% trace metal basis?
    1 answer
    1. Unfortunately, the particle size of this product has not been determined.
      Please see the links below to review other Iron)III) Oxide product options that do offer a particle size.
      310050, Iron(III) Oxide, <5 um
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigald/310050
      544884, Iron(III) Oxide, <50 nm
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/aldrich/544884
      720712, Iron(III) Oxide, dispersion, <110 nm, 15% in EtOH
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/aldrich/720712