GF28835736
Nickel oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g, green
Synonim(y):
NI516011
About This Item
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 288-357-36
masa
500 g
kolor
green
maks. wielk. cząst.
45 μm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)