Merck
479551
Sigma-Aldrich
Sodium isopropylcyclopentadienide
Synonim(y):
[1-(1-Methylethyl)-2,4-cyclopentadien-1-yl] sodium
Wybierz wielkość
5 G
790,00 zł
790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
790,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
przydatność reakcji
core: sodium
reagent type: catalyst
mp
175 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)C1([Na])C=CC=C1
InChI
1S/C8H11.Na/c1-7(2)8-5-3-4-6-8;/h3-7H,1-2H3;
Klucz InChI
YPRNTBMNGJCVBM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
  • Ruthenium-based bioconjugates
  • Cobalt sandwich diphosphine ligand and its chelated palladium complex
  • Niobium and zirconium complexes with asymmetrically substituted ansa ligands
  • Substituted vanadocenes
  • Isopropyl substituted cyclopentadiene ligands
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)