Merck
272205
Sigma-Aldrich
6-(Dimethylamino)fulvene
98%
Synonim(y):
5-(Dimethylaminomethylene)-1,3-cyclopentadiene
Wybierz wielkość
5 G
2010,00 zł
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
2010,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
mp
64-66 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)\C=C1/C=CC=C1
InChI
1S/C8H11N/c1-9(2)7-8-5-3-4-6-8/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
UJXXVGXQTXQALL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
6-(dimetyloamino)fulwen został wykorzystany w syntezie chiralnych cyklopentadienylolitów podstawionych grupą N,N-dimetyloamino(arylo)metylową[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Toshimasa Suzuka et al.
The Journal of organic chemistry, 67(10), 3355-3359 (2002-05-11)
Enantioselective addition of aryllithiums 2a-d (Ar = Ph (a), 2-MeC(6)H(4) (b), 2-MeOC(6)H(4) (c), 1-naphthyl (d)) to 6-(dimethylamino)fulvene (1) in the presence of (-)-sparteine in toluene at -78 degrees C generated chiral cyclopentadienyllithiums (4) substituted with an N,N-dimethylamino(aryl)methyl group, where the